BR781411
BRAND® 24-well PCR plate
no skirt, thin-walled, flexible, clear
Szinonimák:
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless wells
polypropylene
leírás
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
Jellemzők
skirt: no
no skirt
thin-walled, flexible, clear
kiszerelés
pack of 40 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 781411
technika/technikák
PCR: suitable
méret
24 well
lyukméret
0.2 mL
hasznos térfogat
200 μm
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)