Fontos dokumentumok
Z720399
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge style 3115
nominal capacity 50 mL
Szinonimák:
Nalgene centrifuge tube, plastic centrifuge tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
polysulfone
round bottom tube
screw top cap (Linerless)
transparent tube
Jellemzők
RCF 50,000 × g
kiszerelés
pack of 10
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 3115-0050
névleges kapacitás
50 mL
Általános leírás
Strong and tough like polycarbonate but polysulfone much more acid- and base-resistant. Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)