Fontos dokumentumok
T2168
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3114
capacity 10 mL, pack of 2 ea
Szinonimák:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
FEP
Tefzel® closure
round bottom tube
screw top cap
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 10,000 × g
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 3114-0010
kapacitás
10 mL
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)