Fontos dokumentumok
TMO3110-0500
Nalgene® high-speed centrifuge tubes
round bottom natural polypropylene copolymer, volume 50 mL, without cap, non-sterile, case of 100 ea
Szinonimák:
Nalgene tubes, round bottom tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
round bottom natural polypropylene copolymer
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
case of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 3110-0500
térfogat
50 mL
Általános leírás
Improve rotor fit and performance using Thermo Scientific Nalgene High-Speed Round-Bottom PPCO Centrifuge Tubes, featuring uniform wall thickness and diameter. Tubes have excellent chemical resistance.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)