CLS430897
Corning® 50 mL PP centrifuge tubes, self-standing
clear polypropylene, sterile, Bottom style: conical, self-standing, pack of 25 (bulk packed), cap (plug seal), case of 500
Szinonimák:
50mL centrifuge tubes, centrifuge tubes, self-standing centrifuge tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
cap (plug seal)
clear polypropylene
conical bottom tube (self-standing)
sterilitás
sterile
sterile
Jellemzők
RCF 3000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL
Bottom style: conical, self-standing
kiszerelés
pack of 25 (bulk packed)
case of 500
gyártó/kereskedő neve
Corning 430897
parameter
3000 × g max. RCF
külső átmérő × H
29.1 mm × 114.9 mm
kupakátmérő
35.2 mm
35.2 mm , approx.
kapacitás
50 mL
szín
clear tube
clear
szerelvény
cap (Plug Seal)
Általános leírás
- Black printed graduations and a large white marking spot
- Maximum RCF is 3000xg
- Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free