Fontos dokumentumok
Z717223
Nunc® petri dishes
diam. × H 90 mm × 15 mm, surface area 58 cm2, vented
Szinonimák:
culture dishes, disposable petri dishes, plastic petri dishes
Méret kiválasztása
320 EA
93 100,00 Ft
93 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
320 EA
93 100,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.14
93 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
polystyrene
round
sterilitás
sterile; γ-irradiated
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
pack of 20 ea
case of 320 ea (Internal pack of 20)
gyártó/kereskedő neve
Nunc 263991
átmérő × Ma
90 mm × 15 mm
edénykapacitás
~90 mL
Edényátmérő × Ma
90 mm × 15 mm
külső felület
58 cm2
térfogat × hasznos térfogat
68 mL × 12.5 mL
kötéstípus
Nunclon Delta surface
Általános leírás
Nunc Lab-Tek® and standard petri dishes are optimized for culturing fungi, bacteria and other microorganisms in addition to supporting automated high-throughput (HTS) applications.
  • For culturing of fungi, bacteria and other microorganisms
  • Contact dish useful for sampling in hospital environments (for research use only), as well as in food science and the pharmaceutical industry
  • Perform well in automatic dispensers due to complete flatness and uniform height
  • Available with a moulded grid
  • Deep Petri Dishes allow for longer culture periods
  • Compatible with automated systems
Please note: Due to these dishes being constructed of polystyrene (not glass) the walls of the dish may be thinner; this results in a size difference in the outer diameter of approx 10 mm.
Jogi információk
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)