Fontos dokumentumok
Z710911
Hybridization tube storage rack
Szinonimák:
805015
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.22
Jellemzők
Holds 6 x hybridization bottles
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 805015
Általános leírás
  • Acrylic rack for safe transport or laboratory storage. Holds up to six tubes.
Tulajdonságok és előnyök
• Works with 35mm ID WHEATON hybridization bottles• Ideal for transportation and storage• Acrylic construction holds up to 6 bottles
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)