Fontos dokumentumok
Z640905
BRAND® centrifuge tubes
capacity 26 mL, polypropylene, without cap, pack of 50 ea
Szinonimák:
115346, Centrifuge, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
kiszerelés
pack of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 115346
kapacitás
26 mL
cső Mé × Ma
90 mm × 24 mm
Általános leírás
  • BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
  • The even and thick walls facilitate optimal results.
  • The cylindrical tubes feature a beaded rim.
  • Caps/stoppers are available separately.
Tulajdonságok és előnyök
• Extra thick and even vessel walls• Good chemical resistance• Caps available separately
Egyéb megjegyzések
BR115348 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)