Fontos dokumentumok
T3293
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3138
nominal capacity 30 mL
Szinonimák:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
cap (PP sealing cap)
round bottom tube
transparent polycarbonate
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 50,000 × g
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 3138-0030
névleges kapacitás
30 mL
Általános leírás
Easily view contents using strong, transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes, equipped with sealing caps for leakproof† performance up to 50,000 x g.
Kiszerelés
With sealing cap
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)