Fontos dokumentumok
Z641278
BRAND® centrifuge tube caps
for 48 mL tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
polyethylene
Jellemzők
for 48 mL tubes
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
BRAND
Általános leírás
Our caps for PP centrifuge tubes are made from high-quality polethylene (PE), ensuring a secure fit and reliable sealing.
Egyéb megjegyzések
BR115370 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)