Fontos dokumentumok
Z626953
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 195 μL
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
Anyagok
Suprasil® quartz
gyártó/kereskedő neve
Hellma 176.700-QS
Paraméterek
200-2,500 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
foglalat központja Ma
15 mm , aperture
kamratérfogat
195 μL
úthossz
5 mm
észlelési módszer
photometric
Általános leírás
2 windows polished aperture.
flowthrough cells with 2 screw connectors M 6 X 1 and FEP tubes, aperture 11mm × 3.5mm rectangular
Kiszerelés
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)