Fontos dokumentumok
Z801356
Hellma® aluminum spacer
38mmx12.5mmx5 mm, to fit cells with 5 mm light path into 10 mm cell holder
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
gyártó/kereskedő neve
Hellma 13.105
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)