Fontos dokumentumok
Z275263
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske viscometer tube
size 25
About This Item
UNSPSC kód:
41111700
NACRES:
NB.61
méret
25
leírás
constant ~ 0.002 cSt/s
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 798833
viszkozitásmérési tartomány
0.5-2 cSt
Általános leírás
Obtain kinematic viscosities using tubes designed for ASTM Method D445 and D2515. Viscosities can be measured with a precision of ±0.2% quickly and easily.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)