Fontos dokumentumok
HS15981B
Slide holder
for 78 slides, white polyethylene
About This Item
UNSPSC kód:
41123302
NACRES:
NB.35
Anyagok
white polyethylene
Jellemzők
Holds 78 x slides 76x26 mm
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS15981B
méret
299x178x21 mm
Általános leírás
The Slide Holder holds slides during evaluation, cleaning, and drying.
  • Made from chemical-resistant polyethylene
  • Solid, strong construction with rubber feet for bench top stability
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)