Z377104
Biotainer® media bottles
capacity 4000 mL, translucent high-density polyethylene
Szinonimák:
hdpe bottles, petg bottles, sterile bottles
About This Item
Javasolt termékek
material
narrow-mouth bottle
square bottle
translucent high-density polyethylene
Csatlakozó
Joints threaded neck (38)
sterilitás
sterile
Jellemzők
autoclavable
graduations
with cap
kiszerelés
case of 24 ea
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 3751-42
kapacitás
4000 mL
átmérő × Ma
143 mm × 299 mm
nyak belső átmérő
37 mm
Related Categories
Általános leírás
The screw caps of the PETG bottles are fitted with high-density polyethylene cap liners. Polycarbonate bottles can be heated to autoclaving temperatures and frozen to −100 °C. The screw caps are fitted with silicone rubber laminated liners. The HDPE bottle is excellent for low-temperature freezing of media and similar products.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)