Fontos dokumentumok
Z380407
Nalgene® bottles, style 2123
capacity 4,000 mL
Szinonimák:
nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
square translucent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (100)
leírás
Autoclavable
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 1 ea (case of 6, pack of 1)
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2122-0010
palackátmérő × Ma
142 mm × 282 mm
kapacitás
4,000 mL
Általános leírás
This wide-mouth polypropylene copolymer bottle with closure is excellent for collecting, storing and transporting dry chemicals and environmental samples. Square, space saving design features molded-in handgrips for greater convenience and safety when pouring, autoclavable.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)