Z377058
Nalgene® PETG Biotainer® Bottles and Carboys
capacity 500 mL, clear PETG
Szinonimák:
hdpe bottles, petg bottles, sterile bottles
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
clear PETG
square bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (38)
sterilitás
sterile
Jellemzők
graduations
with cap
kiszerelés
pack of 5 ea
case of 70 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 3005-42
kapacitás
500 mL
nyak belső átmérő
26 mm
Related Categories
Általános leírás
The screw caps of the PETG bottles are fitted with high-density polyethylene cap liners. Polycarbonate bottles can be heated to autoclaving temperatures and frozen to −100 °C. The screw caps are fitted with silicone rubber laminated liners. The HDPE bottle is excellent for low-temperature freezing of media and similar products.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)