Fontos dokumentumok
Z675555
Polypropylene carboy
size 10 L
About This Item
UNSPSC kód:
41121820
NACRES:
NB.35
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F10794-0025
méret
10 L
Általános leírás
All polypropylene construction is autoclavable 121°C (250°F) and chemical resistant. When autoclaving, do not install cap.
  • 83 mm cap seals with a silicone gasket
  • One large handle for transport or pouring
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)