Z377074
Nalgene® PETG Biotainer® Bottles and Carboys
capacity 1000 mL, clear polycarbonate
Szinonimák:
hdpe bottles, petg bottles, sterile bottles
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
clear polycarbonate
narrow-mouth bottle
siliconized polypropylene cap
square bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (48)
sterilitás
sterile
Jellemzők
autoclavable
graduations
with cap
kiszerelés
case of 35 ea
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 3120-42
kapacitás
1000 mL
átmérő × Ma
98 mm × 201 mm
nyak belső átmérő
48 mm
Related Categories
Általános leírás
The screw caps of the PETG bottles are fitted with high-density polyethylene cap liners. Polycarbonate bottles can be heated to autoclaving temperatures and frozen to −100 °C. The screw caps are fitted with silicone rubber laminated liners. The HDPE bottle is excellent for low-temperature freezing of media and similar products.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)