Fontos dokumentumok
Z377376
Nalgene® bottles, style 2110
capacity 1,000 mL
Szinonimák:
nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
square translucent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (63)
leírás
Autoclavable
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 6
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2110-0032
palackátmérő × Ma
95 mm × 181 mm
kapacitás
1,000 mL
Általános leírás
  • Nalgene® square wide mouth bottles are made from polypropylene copolymers.
  • Ideal for storing and transporting various samples.
  • The square design is convenient for labeling.
  • High-quality laboratory-grade materials for low leachable and extractable.
  • Linerless polypropylene closures for sample protection.
  • Autoclavable.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)