Fontos dokumentumok
Z370819
Scienceware® replicator, 96-well
polycarbonate
Szinonimák:
plate replicator
Méret kiválasztása
1 EA
15 800,00 Ft
15 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
15 800,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41122102
NACRES:
NB.22
15 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
polycarbonate
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37876-0002
Általános leírás
Perform tedious 96 well blotting procedures with one simple motion. The 96 "open ended" pipette tips in this unique product fit all types of plates from flat, vee or round bottom plates to 0.2 mL thin walled PCR plates and tubes. The replicator fits 96 well plates of any standard configuration, and will pick up about 10 μL from each well. Then deliver the transfer to a hybridization membrane or an agar surface. Suitable for replication of rDNA libraries, colony hybridization techniques, phage typing, etc.
  • Autoclavable
  • Polypropolyene
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)