Z369802
Stat-Matic plate washer
8-port Manifold
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41122102
NACRES:
NB.22
Javasolt termékek
Anyagok
polypropylene plate
sterilitás
non-sterile
gyártó/kereskedő neve
Tricontinent 0822
méret
8 wells
szín
none
Általános leírás
- Polypropolyene
- Non-sterile
Fast, convenient, accurate filling or washing of microplates from an external reservoir. All inert polypropylene-and-glass construction with a PTFE plunger. Set manifold by inserting spacers for 100, 200, or 250 μL and dispense into eight wells at a time (spacing set for 96 well plates).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)