Fontos dokumentumok
M2781
Sigma-Aldrich
Multiwell plate washer/dispenser manifolds
12 position, straight
Szinonimák:
Plate Washer
About This Item
UNSPSC kód:
41122102
NACRES:
NB.22
sterilitás
non-sterile
szín
none
Általános leírás
For use with 96 well multiwell plates
  • Dispense or aspirate media, or wash, a full row or column at a time
  • Luer fitting
  • Stainless steel and PTFE construction for easy cleaning and autoclavability
  • Optional repeat kit provides continuous operation capability
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)