Z721476
SealPlate® ColorTab™ films
assorted colors
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
polyester film
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 50 ea (5 x individual-color packs of 10)
gyártó/kereskedő neve
Excel Scientific SP-IDA-10
technika/technikák
ELISA: suitable
Hosszúság
146 mm
Sz × H
7.94 cm × 14.6 cm
Szélesség
79.4 mm
szín
assorted colors
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)