Fontos dokumentumok
Z740251
AluminaSeal for cold and PCR storage
sterile
Szinonimák:
Al plate seal, aluminium plate seal, storage plate seal
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.22
material
aluminum
sterilitás
sterile
Jellemzők
piercable
kiszerelés
pkg of 100 ea (sheets)
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech ALUM-1000
technika/technikák
PCR: suitable
Általános leírás
Pre-cut adhesive aluminum microplate film ideal for cold storage, moderate and high temperature incubation, protects light sensitive and high throughput samples. End tabs make film positioning and removal hassle-free.
Tulajdonságok és előnyök
  • Strong 2.7 mil thick pierceable aluminum film
  • Non-cytotoxic and sterile
  • Temperature stable from -80°C to 110°C
  • Resistant to DMSO, chemicals, solvents and other common reagents
  • Two scored end tabs for easy positioning
Jogi információk
AluminaSeal is a trademark of Diversified Biotech
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)