Fontos dokumentumok
Z330353
BRAND® dropper bottle, PTFE
capacity 50 mL
Szinonimák:
dropping bottle, dropping bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
PTFE bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
white bottle
Csatlakozó
joint threaded neck
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 125328
kapacitás
50 mL
átmérő × Ma
43 mm × 100 mm
Általános leírás
PTFE, flexible outstanding chemical resistance. Dropper nozzle with screw-cap.
Egyéb megjegyzések
BR125328 (India)