Z326933
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass
glass stopper
Csatlakozó
joint: ST/NS neck14/23
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
BRAND
hangerőmérési tartomány
250 mL, accuracy: 0.15 mL
kapacitás
250 mL
Általános leírás
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.