Fontos dokumentumok
Z326445
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 100 mL, accuracy: 0.1 mL
Szinonimák:
BRAND Volumetric Flask, Volumetric Flask with Stopper
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
Anyagok
borosilicate glass 3.3 flask
Csatlakozó
joint ST/NS neck14/23
leírás
calibrated to contain (TC, IN)
Jellemzők
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 37407
hangerőmérési tartomány
100 mL, accuracy: 0.1 mL
kapacitás
100 mL
Általános leírás
The BLAUBRAND® volumetric flask combines precision and reliability, featuring a square grip PP stopper for easy handling. Crafted from high-quality Boro 3.3 glass and calibrated to contain (TC, In), each flask is marked with high-contrast white enamel for clear readability. Supplied with a batch number and certificate, these flasks ensure quality and traceability, making them ideal for laboratory use.
Egyéb megjegyzések
BR37407 (India)
Jogi információk
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)