Z326798
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass
Csatlakozó
joint ST/NS neck14/23
leírás
calibrated to contain (TC, EX)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
BRAND
hangerőmérési tartomány
250 mL, accuracy: 0.15 mL
kapacitás
250 mL
Általános leírás
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.