Elérhetőségeink
Weboldal kisokos
GYIK
Minőség és szabályozás
Számológépek és alkalmazások
Webináriumok
Vissza
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, glass stopper, clear glass
Products
Termékkategória
flasks (15)
Márka
Sigma-Aldrich (1)
Gyártó
Kapacitás (mL)
Záródás típus
Üvegeszközök besorolása
Csomagméret
Sterilitás
Stílus
Termékek szűrése
Showing 1-15 of 15
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
Z326852
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, glass stopper, clear glass,
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19
Több
Árazás megtekintése
Z326917
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, glass stopper, clear glass,
volume 100 mL, accuracy: 0.08 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
Több
Árazás megtekintése
Z326895
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, glass stopper, clear glass,
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
Több
Árazás megtekintése
Z326887
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, glass stopper, clear glass,
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21, glass stopper
Több
Árazás megtekintése
Z326860
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, glass stopper, clear glass,
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, glass stopper
Több
Árazás megtekintése
Z326933
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, glass stopper, clear glass,
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
Több
Árazás megtekintése
Z326941
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, glass stopper, clear glass,
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL, neck joint: ST/NS 19/26, glass stopper
Több
Árazás megtekintése
Z326844
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, glass stopper, clear glass,
volume 5 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, glass stopper
Több
Árazás megtekintése
Z627429
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, glass stopper, clear glass,
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21, glass stopper
Több
Árazás megtekintése
Z326968
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, glass stopper, clear glass,
volume 1,000 mL, accuracy: 0.4 mL, neck joint: ST/NS 24/29, glass stopper
Több
Árazás megtekintése
Z326909
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, glass stopper, clear glass,
volume 100 mL, accuracy: 0.08 mL, neck joint: ST/NS 12/21, glass stopper
Több
Árazás megtekintése
Z326925
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, glass stopper, clear glass,
volume 200 mL, accuracy: 0.15 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
Több
Árazás megtekintése
Z326984
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, glass stopper, clear glass,
volume 5,000 mL, accuracy: 1.2 mL, neck joint: ST/NS 34/35
Több
Árazás megtekintése
Z326976
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, glass stopper, clear glass,
volume 2,000 mL, accuracy: 0.6 mL, neck joint: ST/NS 29/32, glass stopper
Több
Árazás megtekintése
Z326879
BRAND
®
BLAUBRAND
®
volumetric flask, glass stopper, clear glass,
volume 25 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, glass stopper