Fontos dokumentumok
Z326860
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, glass stopper
Szinonimák:
Volumetric Flask with Glass Stopper
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
Anyagok
borosilicate glass
glass stopper
Csatlakozó
joint: ST/NS neck10/19
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
BRAND 37257
hangerőmérési tartomány
20 mL, accuracy: 0.04 mL
kapacitás
20 mL
Általános leírás
Volumetric flasks according to DIN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC,IN). Supplied with a glass stopper. Marks and inscriptions in high contrast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Egyéb megjegyzések
BR37257 (India)
Jogi információk
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)