Fontos dokumentumok
Z326542
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
polypropylene stopper
wide-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS neck10/19
leírás
calibrated to contain (TC, IN)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
BRAND
hangerőmérési tartomány
10 mL, accuracy: 0.04 mL
kapacitás
10 mL
Általános leírás
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3. Supplied with a square-grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Egyéb megjegyzések
BR37243 (India)
Jogi információk
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)