Z326712
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass
wide-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS neck12/21
leírás
calibrated to contain (TC, EX)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
BRAND
hangerőmérési tartomány
25 mL, accuracy: 0.06 mL
kapacitás
25 mL
Általános leírás
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.