BR37489
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 250 mL, joint: 14/23, polypropylene stopper
Szinonimák:
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
About This Item
Javasolt termékek
material
amber
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Csatlakozó
joint ST/NS neck14/23
joint: 14/23
Jellemzők
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 37489
kapacitás
250 mL
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)