Fontos dokumentumok
Z326755
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.08 mL, neck joint: ST/NS 14/23
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
wide-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS neck14/23
leírás
calibrated to contain (TC, EX)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
BRAND
hangerőmérési tartomány
50 mL, accuracy: 0.08 mL
kapacitás
50 mL
Általános leírás
Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, Supplied with a square grip PP stopper. Marks and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods. TO DIN EN ISO 1042.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Egyéb megjegyzések
BR36848 (India)
Jogi információk
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)