Fontos dokumentumok
Z326828
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 1,000 mL, accuracy: 0.4 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
Csatlakozó
joint ST/NS neck24/29
leírás
calibrated to contain (TC, EX)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
BRAND
hangerőmérési tartomány
1,000 mL, accuracy: 0.4 mL
kapacitás
1000 mL
Általános leírás
Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, Supplied with a square grip PP stopper. Marks and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods. TO DIN EN ISO 1042.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Egyéb megjegyzések
BR36853 (India)
Jogi információk
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)