Fontos dokumentumok
Z325821
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
 type 1 (zero on top), capacity 2 mL , with 0.02 subdivisions
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
AR-Glas®
Ügynökség
according to DIN 12 697
Jellemzők
class AS
graduation
subdivision 0.02 mL
partial delivery
kiszerelés
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
BRAND 27725
mérési tartomány
accuracy: 0.02 mL
kapacitás
2 mL , with 0.02 subdivisions
Általános leírás
AR-Glass®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Egyéb megjegyzések
BR27725 (India)
Jogi információk
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.