Fontos dokumentumok
Z323829
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
About This Item
UNSPSC kód:
41121808
NACRES:
NB.43
material
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
amber borosilicate glass 3.3
Jellemzők
subdivision 0.1 mL
gyártó/kereskedő neve
BRAND 22338
hangerőmérési tartomány
50 mL
térfogat
50 mL
Általános leírás
With intermediate stopcock to recirculate residual liquid. Calibrated to deliver (TD, Ex). High contrast white enamel graduations and inscriptions.
Automatic zeroing. 25 mL burettes: reduced distance between sub-division marks.
Tolerances according to Class B, DIN EN ISO 385. 50 mL according to DIN EN ISO 385, Class B.
Egyéb megjegyzések
BR22338 (India)