BR27816
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 0.5 mL , with 0.01 mL subdivisions, type 2
Szinonimák:
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
AR-Glas®
Ügynökség
according to DIN 12 697
Jellemzők
class AS
graduation
kiszerelés
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
BRAND 27816
mérési tartomány
accuracy: 0.01 mL
kapacitás
0.5 mL , with 0.01 mL subdivisions
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.