Fontos dokumentumok
Z0877
Zotepine
Szinonimák:
2-[(8-chlorodibenzo[b,f]-thiepin-10-yl)oxy]-N,N-dimethylethanamine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
kezdeményező
Astellas
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CN(C)CCOC1=Cc2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H18ClNOS/c1-20(2)9-10-21-16-11-13-5-3-4-6-17(13)22-18-8-7-14(19)12-15(16)18/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDOZVRUNCMBHFH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in biophysical studies with serotonin 2A receptor (5-HT2AR)
- to study its effects on the inhibition of human organic cation transporter 1 (hOCT1)
- to study its protective effects on the human embryonic kidney (HEK cells)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.