WPB01446WA
Whirl-Pak® Write-On Bag
3637 mL capacity(123 oz)
Szinonimák:
large volume sample bag, sample bag with label, sample collection bag, sampling bag
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile
kiszerelés
pkg of 250 ea
gyártó/kereskedő neve
B01446WA (Nasco)
parameter
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
Sz × H
10 in. × 20 in. , 25.4 x 50.8 cm
kapacitás
3637 mL × 123 oz
3637 mL capacity(123 oz)
vastagság
4 mil , 0.102 mm
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Blended, Virgin Polyethylene Film: ensures exceptional clarity, superior strength. FDA approved for food contact
- Puncture-Proof Closure Tabs: contains inner and outer tapes for longevity and stability; wire for easy opening, pouring, and closing
- Post-Manufacturing Sterilization: perforated closure to maintain sterility and for increased sample integrity
- Opening Pull tabs: contains non-slip textured Tyvek for easy opening
- Continuous Perimeter Seal: for maximum protection against leaks
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)