WPB00736WA
Whirl-Pak® Sample Bag
532 mL capacity(18 oz)
Szinonimák:
sample collection bag, sampling bag
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile
kiszerelés
pkg of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
B00736WA (Nasco)
parameter
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
Sz × H × vastagság
11.5 cm × 23 cm × 0.064 mm
kapacitás
532 mL × 18 oz
532 mL capacity(18 oz)
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- The blended, virgin polyethylene film ensures great clarity and higher strength.
- The puncture-proof closure tabs contain tapes inside and outside to ensure longevity and stability. It also comes with a wire for convenient opening, pouring, and closing.
- The pull tabs have a non-slip textured Tyvek for easy opening.
- The continuous perimeter seal ensures the bag is leakproof.
- Sample sterility and integrity are maintained by perforated closure.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)