Fontos dokumentumok
WH0056479M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNQ5 antibody produced in mouse
clone 2E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Kv7.5, Anti-potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 5
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klón:
2E2, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2E2, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KCNQ5(56479)
Általános leírás
This gene is a member of the KCNQ potassium channel gene family that is differentially expressed in subregions of the brain and in skeletal muscle. The protein encoded by this gene yields currents that activate slowly with depolarization and can form heteromeric channels with the protein encoded by the KCNQ3 gene. Currents expressed from this protein have voltage dependences and inhibitor sensitivities in common with M-currents. They are also inhibited by M1 muscarinic receptor activation. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogén
KCNQ5 (NP_062816, 833 a.a. ~ 932 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QNLIRSTEELNIQLSGSESSGSRGSQDFYPKWRESKLFITDEEVGPEETETDTFDAAPQPAREAAFASDSLRTGRSRSSQSICKAGESTDALSLPHVKLK
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Jogi információk
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)