Fontos dokumentumok
M0194
Anti-Muscarinic Acetylcholine Receptor (M3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Muscarinic Acetylcholine Receptor M3 Antibody, Muscarinic Acetylcholine Receptor M3 Antibody - Anti-Muscarinic Acetylcholine Receptor (M3) antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
western blot: 1:200 using rat brain lysate
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CHRM3(1131)
mouse ... Chrm3(12671)
rat ... Chrm3(24260)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3