WH0010215M2
Anti-OLIG2 Antibody
mouse monoclonal, 3D7
Szinonimák:
Anti-BHLHB1, Anti-OLIGO2, Anti-PRKCBP2, Anti-RACK17, Anti-oligodendrocyte lineage transcription factor 2
About This Item
Javasolt termékek
product name
Monoclonal Anti-OLIG2 antibody produced in mouse, clone 3D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3D7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... OLIG2(10215)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
DSDASLVSSRPSSPEPDDLFLPARSKGSSGSAFTGGTVSSSTPSDCPPELSAELRGAMGSAGAHPGDKLGGSGFKSS