WH0009588M1
Monoclonal Anti-PRDX6 antibody produced in mouse
clone 3A10-2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-1Cys, Anti-AOP2, Anti-KIAA0106, Anti-MGC46173, Anti-NSGPx, Anti-PRX, Anti-aiPLA2, Anti-p29, Anti-peroxiredoxin 6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3A10-2A11, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PRDX6(9588)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Sequence
MPGGLLLGDVAPNFEANTTVGRIRFHDFLGDSWGILFSHPRDFTPVCTTELGRAAKLAPEFAKRNVKLIALSIDSVEDHLAWSKDINAYNCEEPTEKLPFPIIDDRNRELAILLGMLDPAEKDEKGMPVTARVVFVFGPDKKLKLSILYPATTGRNFDEILRVVISLQLTAEKRVATPVDWKDGDSVMVLPTIPEEEAKKLFPKGVFTKELPSGKKYLRYTPQP