Fontos dokumentumok
WH0007852M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CXCR4 antibody produced in mouse
clone 1F8, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-CD184, Anti-D2S201E, Anti-FB22, Anti-HM89, Anti-HSY3RR, Anti-LAP3, Anti-LCR1, Anti-LESTR, Anti-NPY3R, Anti-NPYR, Anti-NPYRL, Anti-NPYY3R, Anti-WHIM, Anti-chemokine (C-X-C motif) receptor 4
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klón:
1F8, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
13
technika/technikák:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1F8, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CXCR4(7852)
Általános leírás
This gene encodes a CXC chemokine receptor specific for stromal cell-derived factor-1. The protein has 7 transmembrane regions and is located on the cell surface. It acts with the CD4 protein to support HIV entry into cells and is also highly expressed in breast cancer cells. Mutations in this gene have been associated with WHIM (warts, hypogammaglobulinemia, infections, and myelokathexis) syndrome. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
Immunogén
CXCR4 (AAH20968, 1 a.a. ~ 46 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEGISIYTSDNYTEEMGSGDYDSMKEPCFREENANFNKIFLPTIYS
Fizikai forma
Solution
Jogi információk
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)