WH0005290M1
Monoclonal Anti-PIK3CA antibody produced in mouse
clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-PI3K, Anti-p110alpha, Anti-phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha polypeptide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3G3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PIK3CA(5290)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
DFLIVISKGAQECTKTREFERFQEMCYKAYLAIRQHANLFINLFSMMLGSGMPELQSFDDIAYIRKTLALDKTEQEALEYFMKQMNDAHHGGWTTKMDWIFHTIKQHALN