AMAB91514
Monoclonal Anti-PIK3CA antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL8347, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
PI3K
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CL8347, monoclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
izotípus
IgG1
Ensembl | humán elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PIK3CA(5290)
Immunogen
Sequence
SYSHAGLSNRLARDNELRENDKEQ
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1