Fontos dokumentumok
SAB1300971
Sigma-Aldrich
Anti-PIK3R2 (Y467) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-PI3-kinase p85 subunit β, Anti-PIK3R2, Anti-Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit β, Anti-PtdIns-3-kinase p85-β
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr467)
Géninformáció
human ... PIK3R2(5296)
Általános leírás
Protein kinases are enzymes that transfer a phosphate group from a phosphate donor, generally the g phosphate of ATP, onto an acceptor amino acid in a substrate protein. By this basic mechanism, protein kinases mediate most of the signal transduction in eukaryotic cells, regulating cellular metabolism, transcription, cell cycle progression, cytoskeletal rearrangement and cell movement, apoptosis, and differentiation. The family has been classified in 8 major groups based on sequence comparison of their tyrosine (PTK) or serine/threonine (STK) kinase catalytic domains. PIK3R2 binds to activated Protein Tyrosine Kinases, which are phosphorylated, through its SH2 domain, and acts as an adaptor, mediating the association of the P110 catalytic unit to the plasma membrane.
Immunogén
PIK3R2 (NP_005018, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a peptide corresponding to amino acid residues surrounding Y467 of human PIK3R2.
Fizikai forma
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)